2',3',5'-Trifluoroacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,3,5-Trifluorofenil)etan-1-ona
PC7346-10G PC7346-5G PC7346-1G PC7346-25G
APOSPC7346-10GEA 288 EUR
APOSPC7346-10G APOSPC7346-5G APOSPC7346-1G APOSPC7346-25G
2',3',5'-Trifluoroacetofenona 98%
2',3',5'-Trifluoroacetofenona
Formula: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083548
Núm. CAS: 243459-93-0