Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid Pentafluorophenyl Ester, Perfluorophenyl trifluoromethanesulphonate, Pentafluorophenyl Triflate
PC7353-25G PC7353-5G
APOSPC7353-25GEA 655 EUR
APOSPC7353-25G APOSPC7353-5G
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₇F₈O₃S
MW: 316.12 g/mol
Pto. Ebullición: 81 °C/38mmHg
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784319
Núm. CAS: 60129-85-3
UN: 3265
ADR: 8 III