2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-3'-trifluoromethoxyacetophenone, 3-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
PC7362-1G PC7362-25G PC7362-5G
APOSPC7362-1GEA 50.9 EUR
APOSPC7362-1G APOSPC7362-25G APOSPC7362-5G
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Pto. Ebullición: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094425
Núm. CAS: 237386-01-5
UN: 3265
ADR: 8,III