4-Fluoro-3-(trifluorometoxi)benzaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7363-10G PC7363-1G PC7363-5G
APOSPC7363-10GEA 441 EUR
APOSPC7363-10G APOSPC7363-1G APOSPC7363-5G
4-Fluoro-3-(trifluorometoxi)benzaldehído 95%
4-Fluoro-3-(trifluorometoxi)benzaldehído
Formula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660159
Núm. CAS: 86256-48-6