4'-Bromo-3'-fluoroacetanilida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7364-25G PC7364-5G PC7364-1G
APOSPC7364-25GEA 238 EUR
APOSPC7364-25G APOSPC7364-5G APOSPC7364-1G
4'-Bromo-3'-fluoroacetanilida
4'-Bromo-3'-fluoroacetanilida
Formula: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
MW: 232.05 g/mol
Pto. de fusión: 149…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672937
Núm. CAS: 351-30-4