1,1,1-Trifluoroiodoetano 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroethyliodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
PC7370-100G PC7370-250G PC7370-25G
APOSPC7370-100GEA 116 EUR
APOSPC7370-100G APOSPC7370-250G APOSPC7370-25G
1,1,1-Trifluoroiodoetano 99%
1,1,1-Trifluoroiodoetano
Formula: C₂H₂F₃I
MW: 209,94 g/mol
Pto. Ebullición: 53…55 °C
Densidad: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001082
Núm. CAS: 353-83-3
EINECS: 206-541-0