2-Bromo-4-fluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7371-100G PC7371-25G PC7371-500G
APOSPC7371-100GEA 94.5 EUR
APOSPC7371-100G APOSPC7371-25G APOSPC7371-500G
2-Bromo-4-fluorobenzonitrilo 98%
2-Bromo-4-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrFN
Pto. de fusión: 77…78 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672924
Núm. CAS: 36282-26-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III