Alcohol 2-bromo-5-fluorobencílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromo-5-fluorophenyl)methanol
PC7373-25G PC7373-5G
APOSPC7373-25GEA 37.7 EUR
APOSPC7373-25G APOSPC7373-5G
Alcohol 2-bromo-5-fluorobencílico
Alcohol 2-bromo-5-fluorobencílico
Formula: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Pto. de fusión: 91…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142876
Núm. CAS: 202865-66-5