Metacrilato de 2,2,2-trifluoroetilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
PC7374-100G PC7374-25G PC7374-500G
APOSPC7374-100GEA 42.2 EUR
APOSPC7374-100G APOSPC7374-25G APOSPC7374-500G
Metacrilato de 2,2,2-trifluoroetilo 99%
Metacrilato de 2,2,2-trifluoroetilo
Formula: C₆H₇F₃O₂
MW: 168.12 g/mol
Pto. Ebullición: 29…30 °C/40mmHg
Densidad: 1.181 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013576
Núm. CAS: 352-87-4
EINECS: 206-525-3
UN: 3272
ADR: 3 II