Trifluoroacetato de 2,2,2-trifluoroetilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trifluoroacetic acid (2,2,2-trifluoroethyl) ester
PC7378-100G PC7378-500G
APOSPC7378-100GEA 417 EUR
APOSPC7378-100G APOSPC7378-500G
Trifluoroacetato de 2,2,2-trifluoroetilo 99%
Trifluoroacetato de 2,2,2-trifluoroetilo
Formula: C₄H₂F₆O₂
MW: 196.05 g/mol
Pto. Ebullición: 55 °C
Pto. de fusión: -65
Densidad: 1.464 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000418
Núm. CAS: 407-38-5
EINECS: 206-985-5
UN: 2924
ADR: 3+8 II