Alcohol 3-bromo-4-fluorobencílico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
PC7379-100G PC7379-25G PC7379-5G
APOSPC7379-100GEA 148 EUR
APOSPC7379-100G APOSPC7379-25G APOSPC7379-5G
Alcohol 3-bromo-4-fluorobencílico 99%
Alcohol 3-bromo-4-fluorobencílico
Formula: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Pto. Ebullición: 80 °C/0.5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143093
Núm. CAS: 77771-03-0