Alcohol 4-bromo-2-fluorobencílico 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-fluorobenzyl Alcohol, (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
PC7381-100G PC7381-25G PC7381-5G
APOSPC7381-100GEA 108 EUR
APOSPC7381-100G APOSPC7381-25G APOSPC7381-5G
Alcohol 4-bromo-2-fluorobencílico 98+%
Alcohol 4-bromo-2-fluorobencílico
Formula: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Pto. de fusión: 30…35 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143265
Núm. CAS: 188582-62-9