Alcohol 5-bromo-2-fluorobencílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
PC7382-1G PC7382-25G PC7382-5G
APOSPC7382-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7382-1G APOSPC7382-25G APOSPC7382-5G
Alcohol 5-bromo-2-fluorobencílico
Alcohol 5-bromo-2-fluorobencílico
Formula: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Pto. Ebullición: 82…87 °C/0.4mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143425
Núm. CAS: 99725-13-0