2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromo-4-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC7383-5G PC7383-1G PC7383-25G
APOSPC7383-5GEA 132 EUR
APOSPC7383-5G APOSPC7383-1G APOSPC7383-25G
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₈BrClFN
MW: 240.5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672922
Núm. CAS: 289038-14-8