1-Iodo-4,4,4-trifluorobutano 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutano
PC7385-5G PC7385-25G
APOSPC7385-5GEA 94.4 EUR
APOSPC7385-5G APOSPC7385-25G
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutano 99%
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutano
Formula: C₄H₆F₃I
Pto. Ebullición: 126…127 °C
Densidad: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041543
Núm. CAS: 461-17-6