1,1,1-Trifluoro-2-propanol 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC7386-100G PC7386-25G
APOSPC7386-100GEA 574 EUR
APOSPC7386-100G APOSPC7386-25G
1,1,1-Trifluoro-2-propanol 97%
1,1,1-Trifluoro-2-propanol
Formula: C₃H₅F₃O
MW: 114,07 g/mol
Pto. Ebullición: 75…76 °C
Densidad: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014403
Núm. CAS: 374-01-6
EINECS: 206-773-2
UN: 1987
ADR: 3,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR