5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7392-1G
PC7392-250MG
APOSPC7392-1GEA
1540
EUR
APOSPC7392-1G
APOSPC7392-250MG
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine
Formula:
C₆H₁₀F₃NO₂ Pto. de fusión: 272…275 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039528 Núm. CAS: 2792-72-5 |