2-Bromo-5-fluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7394-100G PC7394-25G
APOSPC7394-100GEA 68.4 EUR
APOSPC7394-100G APOSPC7394-25G
2-Bromo-5-fluoroanilina 98%
2-Bromo-5-fluoroanilina
Formula: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Pto. Ebullición: 109…110 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 42…47 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070750
Núm. CAS: 1003-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III