2-Bromo-4-fluorobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7395-25G PC7395-5G
APOSPC7395-25GEA 21.9 EUR
APOSPC7395-25G APOSPC7395-5G
2-Bromo-4-fluorobenzaldehído
2-Bromo-4-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrFO
Pto. de fusión: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672923
Núm. CAS: 59142-68-6