2-Bromo-5-fluorobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7398-25G
PC7398-5G
APOSPC7398-25GEA
39.3
EUR
APOSPC7398-25G
APOSPC7398-5G
2-Bromo-5-fluorobenzaldehído
2-Bromo-5-fluorobenzaldehído
Formula:
C₇H₄BrFO MW: 203.01 g/mol Pto. de fusión: 51…56 °C Pto. de inflamación: 87 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00142872 Núm. CAS: 94569-84-3 |