2-Bromo-4-fluoro-6-metilanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-4-fluoro-o-toluidina
PC7404-1G PC7404-5G PC7404-10G
APOSPC7404-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7404-1G APOSPC7404-5G APOSPC7404-10G
2-Bromo-4-fluoro-6-metilanilina 98%
2-Bromo-4-fluoro-6-metilanilina
Formula: C₇H₇BrFN
MW: 204.04 g/mol
Pto. de fusión: 32…36 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861196
Núm. CAS: 202865-77-8