2-Bromo-5-fluoro-4-metilanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-fluoro-p-toluidina
PC7405-1G PC7405-25G PC7405-5G
APOSPC7405-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7405-1G APOSPC7405-25G APOSPC7405-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-metilanilina 98%
2-Bromo-5-fluoro-4-metilanilina
Formula: C₇H₇BrFN
MW: 204.04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142871
Núm. CAS: 202865-78-9