3-Bromo-5-fluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7412-100G PC7412-25G PC7412-5G
APOSPC7412-100GEA 120 EUR
APOSPC7412-100G APOSPC7412-25G APOSPC7412-5G
3-Bromo-5-fluorotolueno 98%
3-Bromo-5-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Pto. Ebullición: 63…66 °C/2mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861195
Núm. CAS: 202865-83-6