5-Bromo-α-α-α-trifluoro-2-iodotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-iodo-3-(trifluorometil)benceno
PC7413-100G PC7413-25G PC7413-5G
APOSPC7413-100GEA 121 EUR
APOSPC7413-100G APOSPC7413-25G APOSPC7413-5G
5-Bromo-α-α-α-trifluoro-2-iodotolueno 98%
5-Bromo-α-α-α-trifluoro-2-iodotolueno
Formula: C₇H₃BrF₃I
MW: 350.9
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672935
Núm. CAS: 364-12-5