4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7418-1G PC7418-5G PC7418-10G PC7418-25G
APOSPC7418-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7418-1G APOSPC7418-5G APOSPC7418-10G APOSPC7418-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₄O₃
Pto. de fusión: 86…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660161
Núm. CAS: 886496-49-7