Anhidrido trifluorometanosulfonico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Triflic anhydride
PC7420-250G PC7420-1KG PC7420-500G
APOSPC7420-250GEA 127 EUR
APOSPC7420-250G APOSPC7420-1KG APOSPC7420-500G
Anhidrido trifluorometanosulfonico 99%
Anhidrido trifluorometanosulfonico
Formula: C₂F₆O₅S₂
Pto. Ebullición: 81…83 °C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,677 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000408
Núm. CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8,II