4-Cloro-2-fluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2-fluoro-1-methoxybenzene
PC7423-1G PC7423-5G
APOSPC7423-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7423-1G APOSPC7423-5G
4-Cloro-2-fluoroanísol 98%
4-Cloro-2-fluoroanísol
Formula: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672964
Núm. CAS: 452-09-5