3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7428-1G PC7428-5G
APOSPC7428-1GEA 71.2 EUR
APOSPC7428-1G APOSPC7428-5G
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₁BF₂O₃
Pto. de fusión: 112…118 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06200705
Núm. CAS: 870718-07-3