Cloruro de trifluorometanosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7430-100G PC7430-25G PC7430-250G
APOSPC7430-100GEA 671 EUR
APOSPC7430-100G APOSPC7430-25G APOSPC7430-250G
Cloruro de trifluorometanosulfonilo 97%
Cloruro de trifluorometanosulfonilo
Formula: CClF₃O₂S
Pto. Ebullición: 29…32 °C
Densidad: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007451
Núm. CAS: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
UN: 3265
ADR: 8,II