1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-((Trifluoromethyl)sulphonyl)-1H-imidazole
PC7433-1G PC7433-25G PC7433-5G
APOSPC7433-1GEA 102 EUR
APOSPC7433-1G APOSPC7433-25G APOSPC7433-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole 97%
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole
Formula: C₄H₃F₃N₂O₂S
Pto. de fusión: 19…21 °C
Densidad: 1,525 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037891
Núm. CAS: 29540-81-6