2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7433B-25G PC7433B-5G
APOSPC7433B-25GEA 154 EUR
APOSPC7433B-25G APOSPC7433B-5G
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00204176
Núm. CAS: 3832-55-1