4'-Trifluorometoxiacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7433E-50G PC7433E-1KG PC7433E-250G
APOSPC7433E-50GEA 21.9 EUR
APOSPC7433E-50G APOSPC7433E-1KG APOSPC7433E-250G
4'-Trifluorometoxiacetofenona 98%
4'-Trifluorometoxiacetofenona
Formula: C₉H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 47…49 °C/15mmHg
Densidad: 1,278 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042404
Núm. CAS: 85013-98-5
EINECS: 285-066-0