2-(Trifluorometoxi)anilina 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC7433Y-25G PC7433Y-1KG
APOSPC7433Y-25GEA 0 EUR
APOSPC7433Y-25G APOSPC7433Y-1KG
2-(Trifluorometoxi)anilina 98%
2-(Trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₆F₃NO
Pto. Ebullición: 61…63 °C/15mmHg
Densidad: 1,301 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035959
Núm. CAS: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR