3-(Trifluorometoxi)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Trifluoromethoxyaniline
PC7433Z-100G
PC7433Z-25G
PC7433Z-500G
APOSPC7433Z-100GEA
65.4
EUR
APOSPC7433Z-100G
APOSPC7433Z-25G
APOSPC7433Z-500G
3-(Trifluorometoxi)anilina 98%
3-(Trifluorometoxi)anilina
Formula:
C₇H₆F₃NO MW: 177.13 g/mol Pto. Ebullición: 72…75 °C/8mmHg Densidad: 1.325 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041511 Núm. CAS: 1535-73-5 EINECS: 216-256-3 |