4-(Trifluorometoxi)anilina 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC7434-100G PC7434-25G PC7434-500G
APOSPC7434-100GEA 29 EUR
APOSPC7434-100G APOSPC7434-25G APOSPC7434-500G
4-(Trifluorometoxi)anilina 98%
4-(Trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₆F₃NO
MW: 177.13 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C/20mmHg
Densidad: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041314
Núm. CAS: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2941
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR