4-(Trifluorometoxi)anísol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 1-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene

PC7434C-100G PC7434C-25G PC7434C-5G
APOSPC7434C-100GEA 106 EUR
APOSPC7434C-100G APOSPC7434C-25G APOSPC7434C-5G
4-(Trifluorometoxi)anísol 98%
4-(Trifluorometoxi)anísol
Formula: C₈H₇F₃O₂
MW: 192.14 g/mol
Pto. Ebullición: 163…165 °C
Densidad: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216942
Núm. CAS: 710-18-9
EINECS: 615-239-1
UN: 1993
ADR: 3 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR