3-(Trifluorometoxi)benzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7434F-25G
PC7434F-5G
PC7434F-100G
APOSPC7434F-25GEA
0
EUR
APOSPC7434F-25G
APOSPC7434F-5G
APOSPC7434F-100G
3-(Trifluorometoxi)benzaldehído 97%
3-(Trifluorometoxi)benzaldehído
Formula:
C₈H₅F₃O₂ Pto. Ebullición: 83…86 °C/24mmHg Densidad: 1,33 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042406 Núm. CAS: 52771-21-8 |