4-(Trifluorometoxi)benzaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7434J-100G PC7434J-25G PC7434J-5G
APOSPC7434J-100GEA 0 EUR
APOSPC7434J-100G APOSPC7434J-25G APOSPC7434J-5G
4-(Trifluorometoxi)benzaldehído 95%
4-(Trifluorometoxi)benzaldehído
Formula: C₈H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 93 °C/27mmHg
Densidad: 1,331 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041530
Núm. CAS: 659-28-9
EINECS: 211-531-4