4-(Trifluoromethoxy)benzaldoxime 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7434L-1G PC7434L-250MG
APOSPC7434L-1GEA 109 EUR
APOSPC7434L-1G APOSPC7434L-250MG
4-(Trifluoromethoxy)benzaldoxime 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzaldoxime
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Pto. de fusión: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210176
Núm. CAS: 150162-39-3