2-(Trifluorometoxi)benzamida 97%

Proveedor: Apollo Scientific

PC7434P-25G PC7434P-5G PC7434P-1G
APOSPC7434P-25GEA 0 EUR
APOSPC7434P-25G APOSPC7434P-5G APOSPC7434P-1G
2-(Trifluorometoxi)benzamida 97%
2-(Trifluorometoxi)benzamida
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Pto. de fusión: 153…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042407
Núm. CAS: 127979-74-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR