3-(Trifluorometoxi)benzamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7435-5G PC7435-1G
APOSPC7435-5GEA 81.2 EUR
APOSPC7435-5G APOSPC7435-1G
3-(Trifluorometoxi)benzamida 98%
3-(Trifluorometoxi)benzamida
Formula: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Pto. de fusión: 115…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041512
Núm. CAS: 658-91-3