4-(Trifluorometoxi)benzamidoxima 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7436D-25G PC7436D-5G PC7436D-1G
APOSPC7436D-25GEA 0 EUR
APOSPC7436D-25G APOSPC7436D-5G APOSPC7436D-1G
4-(Trifluorometoxi)benzamidoxima 97%
4-(Trifluorometoxi)benzamidoxima
Formula: C₈H₇F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 113…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085175
Núm. CAS: 56935-71-8