Cloruro de 2-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7436L-100G PC7436L-25G PC7436L-5G
APOSPC7436L-100GEA 101 EUR
APOSPC7436L-100G APOSPC7436L-25G APOSPC7436L-5G
Cloruro de 2-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo 97%
Cloruro de 2-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₄ClF₃O₃S
Pto. Ebullición: 75…77 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 27…31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052316
Núm. CAS: 103008-51-1
UN: 3261
ADR: 8,II