Cloruro de 4-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7436R-100G PC7436R-25G PC7436R-5G
APOSPC7436R-100GEA 168 EUR
APOSPC7436R-100G APOSPC7436R-25G APOSPC7436R-5G
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo 98%
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₄ClF₃O₃S
MW: 260,62 g/mol
Pto. Ebullición: 120…122 °C/15mmHg
Densidad: 1,536 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042408
Núm. CAS: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN: 3265
ADR: 8,II