Ácido 2-(trifluorometoxi)benzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7436T-100G PC7436T-250G PC7436T-25G
APOSPC7436T-100GEA 106 EUR
APOSPC7436T-100G APOSPC7436T-250G APOSPC7436T-25G
Ácido 2-(trifluorometoxi)benzoico 97%
Ácido 2-(trifluorometoxi)benzoico
Formula: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.12 g/mol
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052325
Núm. CAS: 1979-29-9