2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Trifluoromethoxy)benzhydrazide
PC7436U-1G PC7436U-5G
APOSPC7436U-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7436U-1G APOSPC7436U-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Formula: C₈H₇F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00204180
Núm. CAS: 175277-19-7