Ácido 3-(trifluorometoxi)benzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7437-1G PC7437-25G PC7437-5G
APOSPC7437-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7437-1G APOSPC7437-25G APOSPC7437-5G
Ácido 3-(trifluorometoxi)benzoico 97%
Ácido 3-(trifluorometoxi)benzoico
Formula: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041501
Núm. CAS: 1014-81-9