Ácido 4-(trifluorometoxi)benzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7438-100G PC7438-25G
APOSPC7438-100GEA 72.5 EUR
APOSPC7438-100G APOSPC7438-25G
Ácido 4-(trifluorometoxi)benzoico 97%
Ácido 4-(trifluorometoxi)benzoico
Formula: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.12 g/mol
Pto. Ebullición: 272
Pto. de fusión: 150…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002541
Núm. CAS: 330-12-1
EINECS: 206-352-3