4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethoxy)benzohydrazide, 4-(Trifluoromethoxy)benzhydrazide
PC7438D-1G PC7438D-25G PC7438D-5G
APOSPC7438D-1GEA 29 EUR
APOSPC7438D-1G APOSPC7438D-25G APOSPC7438D-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Formula: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220,15 g/mol
Pto. de fusión: 110…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00204234
Núm. CAS: 175277-18-6