2-(Trifluorometoxi)benzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7438E-100G PC7438E-25G PC7438E-5G
APOSPC7438E-100GEA 0 EUR
APOSPC7438E-100G APOSPC7438E-25G APOSPC7438E-5G
2-(Trifluorometoxi)benzonitrilo 97%
2-(Trifluorometoxi)benzonitrilo
Formula: C₈H₄F₃NO
Pto. Ebullición: 61…62 °C/8mmHg
Densidad: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042409
Núm. CAS: 63968-85-4
EINECS: 264-584-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III